Isosorbide-5-mononitrate-2-O-β-D-glucuronide ≥97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate-2-O-β-D-glucuronide
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
32871-20-8 |