Imprimer
Indomethacin-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Indometacin-acyl-β-D-glucuronide
BICL4112-1MG BICL4112-2MG
APOSBICL4112-1MGEA 504 EUR
APOSBICL4112-1MG APOSBICL4112-2MG
Indomethacin-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Indomethacin-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75523-11-4