1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
β-D-Glucogallin, 1-O-(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucose gallate
Formule:
C₁₃H₁₆O₁₀ Point de fusion: 200…205 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD11975493 Numéro CAS: 13405-60-2 |