Imprimer
Febuxostat-acyl-β-D-glucuronide ≥96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4103-1MG BICL4103-5MG BICL4103-2MG
APOSBICL4103-1MGEA 336 EUR
APOSBICL4103-1MG APOSBICL4103-5MG APOSBICL4103-2MG
Febuxostat-acyl-β-D-glucuronide ≥96%
Febuxostat-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1351692-92-6