Imprimer
Gemfibrozil-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4101-1MG BICL4101-2MG
APOSBICL4101-1MGEA 447 EUR
APOSBICL4101-1MG APOSBICL4101-2MG
Gemfibrozil-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Gemfibrozil-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 91683-38-4