Imprimer
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Biochanin B-7-O-β-D-glucuronide, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucuronide
BICL4100-10MG BICL4100-25MG BICL4100-5MG
APOSBICL4100-10MGEA 420 EUR
APOSBICL4100-10MG APOSBICL4100-25MG APOSBICL4100-5MG
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 18524-03-3