Imprimer
(R,S)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4098-1MG BICL4098-5MG BICL4098-2MG
APOSBICL4098-1MGEA 336 EUR
APOSBICL4098-1MG APOSBICL4098-5MG APOSBICL4098-2MG
(R,S)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
(R,S)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 91683-37-3