Imprimer
Furosemide-acyl-β-D-glucuronide ≥92.3%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4097-1MG BICL4097-2MG
APOSBICL4097-1MGEA 475 EUR
APOSBICL4097-1MG APOSBICL4097-2MG
Furosemide-acyl-β-D-glucuronide ≥92.3%
Furosemide-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 72967-59-0