Imprimer
2-(Dimethoxymethyl)furan ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4090-1G BICL4090-2G
APOSBICL4090-1GEA 0 EUR
APOSBICL4090-1G APOSBICL4090-2G
2-(Dimethoxymethyl)furan ≥99%
2-(Dimethoxymethyl)furan
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1453-62-9