Imprimer
1,2-Di-O-acetyl-3,5-di-O-benzoyl-β-D-ribofuranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4088-100MG BICL4088-250MG
APOSBICL4088-100MGEA 434 EUR
APOSBICL4088-100MG APOSBICL4088-250MG
1,2-Di-O-acetyl-3,5-di-O-benzoyl-β-D-ribofuranose ≥99%
1,2-Di-O-acetyl-3,5-di-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 71080-18-7