Imprimer
6,8-Difluoro-4-methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4077-1MG BICL4077-2MG BICL4077-5MG
APOSBICL4077-1MGEA 197 EUR
APOSBICL4077-1MG APOSBICL4077-2MG APOSBICL4077-5MG
6,8-Difluoro-4-methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside ≥98%
6,8-Difluoro-4-methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 351009-26-2