3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3,4-Di-O-acetyl-2-fluoro-β-D-levoglucosan
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
23236-00-2 |