Imprimer
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4070-1G BICL4070-500MG
APOSBICL4070-1GEA 0 EUR
APOSBICL4070-1G APOSBICL4070-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 136573-62-1