2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₃FN₂O₉ Point de fusion: 83…86 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00132931 Numéro CAS: 111495-86-4 |