Imprimer
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BICL4062-1MG BICL4062-2MG
APOSBICL4062-1MGEA 490 EUR
APOSBICL4062-1MG APOSBICL4062-2MG
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide
Point de fusion: 101…103 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 64118-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III