Imprimer
Dexibuprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Ibuprofen-acyl-β-D-glucuronide
BICL4061-1MG BICL4061-5MG BICL4061-2MG
APOSBICL4061-1MGEA 405 EUR
APOSBICL4061-1MG APOSBICL4061-5MG APOSBICL4061-2MG
Dexibuprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Dexibuprofen-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 98649-76-4