Imprimer
2-Chloro-4-nitrophenyl α-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4056-100MG BICL4056-250MG BICL4056-50MG
APOSBICL4056-100MGEA 475 EUR
APOSBICL4056-100MG APOSBICL4056-250MG APOSBICL4056-50MG
2-Chloro-4-nitrophenyl α-D-glucopyranoside ≥98%
2-Chloro-4-nitrophenyl α-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 119047-14-2