Imprimer
Celecoxib carboxylic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4055-1MG BICL4055-2MG
APOSBICL4055-1MGEA 517 EUR
APOSBICL4055-1MG APOSBICL4055-2MG
Celecoxib carboxylic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Celecoxib carboxylic acid-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 264236-79-5