Imprimer
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4053-1MG BICL4053-2MG
APOSBICL4053-1MGEA 0 EUR
APOSBICL4053-1MG APOSBICL4053-2MG
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide ≥95%
Oxcarbazepine-10-O-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 144407-84-1