6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-methanesulphonyl-α-D-glucofuranose
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
134198-40-6 |