Imprimer
3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4043-1G BICL4043-2G BICL4043-5G
APOSBICL4043-1GEA 336 EUR
APOSBICL4043-1G APOSBICL4043-2G APOSBICL4043-5G
3-O-Benzyl-D-glucopyranose ≥99%
3-O-Benzyl-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10230-17-8