Imprimer
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside, Benzyl 4,6-O-isopropylidene-β-GlcNAc, BADIG
BICL4041-1G BICL4041-2G
APOSBICL4041-1GEA 517 EUR
APOSBICL4041-1G APOSBICL4041-2G
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 50605-12-4