Imprimer
Benzoic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): E210-acyl-β-D-glucuronide, Benzoyl-acyl-β-D-glucuronide
BICL4036-1MG BICL4036-5MG BICL4036-2MG
APOSBICL4036-1MGEA 393 EUR
APOSBICL4036-1MG APOSBICL4036-5MG APOSBICL4036-2MG
Benzoic acid-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Benzoic acid-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 19237-53-7