Imprimer
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4028-100MG BICL4028-500MG
APOSBICL4028-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4028-100MG APOSBICL4028-500MG
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 42926-91-0