1,6-Anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Iodo-β-D-levoglucosan
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
139437-39-1 |