Imprimer
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoro-β-D-levoglucosan
BICL4016-250MG BICL4016-500MG BICL4016-100MG
APOSBICL4016-250MGEA 696 EUR
APOSBICL4016-250MG APOSBICL4016-500MG APOSBICL4016-100MG
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 23235-99-6