Imprimer
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4015-1G BICL4015-500MG BICL4015-250MG
APOSBICL4015-1GEA 1550 EUR
APOSBICL4015-1G APOSBICL4015-500MG APOSBICL4015-250MG
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-O-Acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 211237-94-4