2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-GlcNAc, D-Glucosamine pentaacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose, (3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, GlcNAc tetraacetate
Formule:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Point de fusion: 131…133 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00067367 Numéro CAS: 14086-90-9 |