Imprimer
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4004-100MG BICL4004-25MG BICL4004-50MG
APOSBICL4004-100MGEA 799 EUR
APOSBICL4004-100MG APOSBICL4004-25MG APOSBICL4004-50MG
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt
Formule: C₁₄H₁₆NO₈Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153898
Numéro CAS: 120595-80-4