Imprimer
(R,S)-Ambrisentan-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4001-1MG BICL4001-5MG BICL4001-2MG
APOSBICL4001-1MGEA 400 EUR
APOSBICL4001-1MG APOSBICL4001-5MG APOSBICL4001-2MG
(R,S)-Ambrisentan-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
(R,S)-Ambrisentan-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1106685-82-8