Imprimer
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 241 EUR
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₄S
Poids moléculaire: 358.412 g/mol
Point de fusion: 77 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03701236
Numéro CAS: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6