Imprimer
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
BIB6134-10G BIB6134-50G BIB6134-5G
APOSBIB6134-10GEA 284 EUR
APOSBIB6134-10G APOSBIB6134-50G APOSBIB6134-5G
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Formule: C₆H₆NO₆P·2C₆H₁₃N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013173
Numéro CAS: 52483-84-8