Imprimer
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6084-100MG BIB6084-1G BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-100MGEA 116 EUR
APOSBIB6084-100MG APOSBIB6084-1G APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆INO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00798400
Numéro CAS: 36473-36-6