Imprimer
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium D-glucuronate
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 122 EUR
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Formule: C₆H₉O₇·Na·H₂O
Poids moléculaire: 234.137 g/mol
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151051
Numéro CAS: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7