Imprimer
5-Chloro-6-methoxyindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-6-methoxy-1H-indole
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 154 EUR
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Formule: C₉H₈ClNO
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972054
Numéro CAS: 90721-60-1