Imprimer
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Blue phosphate p-toluidine salt
BIB6014-1G BIB6014-500MG BIB6014-5G
APOSBIB6014-1GEA 87 EUR
APOSBIB6014-1G APOSBIB6014-500MG APOSBIB6014-5G
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Formule: C₈H₇BrNO₄P·C₇H₉N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03427361
Numéro CAS: 80008-69-1