Imprimer
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6002-10G BIB6002-5G BIB6002-1G
APOSBIB6002-10GEA 1060 EUR
APOSBIB6002-10G APOSBIB6002-5G APOSBIB6002-1G
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₃
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022750
Numéro CAS: 4382-53-0