Imprimer
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L-Proline-AMC.HBr
BIB1444-100MG BIB1444-250MG BIB1444-50MG
APOSBIB1444-100MGEA 87 EUR
APOSBIB1444-100MG APOSBIB1444-250MG APOSBIB1444-50MG
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₃·BrH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00213795
Numéro CAS: 115388-93-7