Imprimer
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L-Lysine-AMC acetate salt
BIB1442-100MG BIB1442-250MG BIB1442-50MG
APOSBIB1442-100MGEA 116 EUR
APOSBIB1442-100MG APOSBIB1442-250MG APOSBIB1442-50MG
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Formule: C₁₆H₂₁N₃O₃·CH₃CO₂H
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00152123
Numéro CAS: 201853-23-8