Imprimer
Glycine 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Gly-amc hbr, 2-Amino-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)acetamide hydrobromide, Glycine-AMC.HBr
BIB1440-100MG BIB1440-50MG
APOSBIB1440-100MGEA 197 EUR
APOSBIB1440-100MG APOSBIB1440-50MG
Glycine 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Glycine 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃·BrH
Poids moléculaire: 313.147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058452
Numéro CAS: 113728-13-5