Imprimer
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB1428-250MG BIB1428-500MG
APOSBIB1428-250MGEA 102 EUR
APOSBIB1428-250MG APOSBIB1428-500MG
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₆
Point de fusion: 202 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067170
Numéro CAS: 25320-79-0