Imprimer
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-chloro-3-indoxyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, Magenta N-acetyl-β-D-glucosaminide
BIB1415-100MG BIB1415-250MG
APOSBIB1415-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIB1415-100MG APOSBIB1415-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Formule: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00798384
Numéro CAS: 5609-91-6