6-Chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₉ClN₂O₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD04972051 Numéro CAS: 156117-44-1 |