Imprimer
Biotinyl-6-aminoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): BAQ
BIB1154-10MG BIB1154-25MG BIB1154-5MG
APOSBIB1154-10MGEA 219 EUR
APOSBIB1154-10MG APOSBIB1154-25MG APOSBIB1154-5MG
Biotinyl-6-aminoquinoline
Biotinyl-6-aminoquinoline
Formule: C₁₉H₂₂N₄O₂S
Point de fusion: 211…215 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063390
Numéro CAS: 91853-89-3