Imprimer
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIA4018-250MG BIA4018-100MG
APOSBIA4018-250MGEA 0 EUR
APOSBIA4018-250MG APOSBIA4018-100MG
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Formule: C₂₇H₄₆NO₄·Cl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274384
Numéro CAS: 149116-07-4