Imprimer
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIA2302-1MG BIA2302-5MG
APOSBIA2302-1MGEA 364 EUR
APOSBIA2302-1MG APOSBIA2302-5MG
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
15-Acetyl-deoxynivalenol
From Fusarium, mycotoxin, protein synthesis inhibitor
Formule: C₁₇H₂₂O₇
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083218
Numéro CAS: 88337-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II