Alternariol monomethyl ether 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formule:
C₁₅H₁₂O₅ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00058532 Numéro CAS: 23452-05-3 |