Imprimer
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 174 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₅H₁₇NO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063950
Numéro CAS: 29266-96-4