α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Oxoglutaric acid disodium salt dihydrate, α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, Sodium α-ketoglutarate dibasic dihydrate
Assay 82+% Forms a clear solution in water (1.0M)
- Biological buffer
Formule:
C₅H₄O₅·2Na·2H₂O Poids moléculaire: 226.092 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00150702 Numéro CAS: 1282616-74-3 |