Imprimer
Fluorinert™ FC-70
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 EUR
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Attention: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Point d'ébullition: 201…221 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,94 g/cm3 @ 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753882
Numéro CAS: 86508-42-1